Läs mer
1,4-diaminobutandihydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024106
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11453867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18312.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 333-93-7 | C4H14Cl2N2 | 161.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-93-7
Molekylformel C4H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 161.07
MDL-nummer MFCD00012526
InChI-nyckel XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC-namn butan-1,4-diamin;dihydroklorid
LEDER C(CCN)CN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Smältpunkt ∼280°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3906680
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,7947
Formel vikt 161.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.