Läs mer
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16449426
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449426 100 mg
1 options
Produktkod. 16449426 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY1781
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
CAS 333-93-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H14Cl2N2
Kvantitet 100 mg
Synonym Putrescine dihydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (310.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (62.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER NCCCCN.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 161.07
Formel vikt 161.07
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism