Läs mer
1,4-Diaminobutan Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30368634
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30368634 10 g
1 options
Produktkod. 30368634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41602010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Molekylformel C4 H12 N2 . 2 Cl H
Kvantitet 10 g
Synonym 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.NCCCCN
IUPAC-namn butan-1,4-diamin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 161.07
Formel vikt 160.0534