Läs mer
1,4-Diaminobutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Diaminobutane |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2 |
| Formel vikt | 88.1 |