Läs mer
1,4-Diaminobutan, TRC
Produktkod. 30136904
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136904 25 g
30135224 100 g
30005187 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136904 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41602525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-60-1
Molekylformel C4 H12 N2
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Synonym Tetramethylenediamine (7CI), 1,4-Butylenediamine, 1,4-Diamino-n-butane, 1,4-Diaminobutane, 1,4-Tetramethylenediamine, NSC 60545, Putramine, Putrascine, Putrescin, Putrescine, α,ω-Butanediamine
IUPAC-namn butan-1,4-diamin
LEDER NCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diaminobutane
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
Formel vikt 88.1