Läs mer
1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407866
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11407866
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14003.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112.176 g/mol
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan används som polyuretankatalysator, Balis-Hillman reaktionskatalysator komplexbildande ligand och Lewis-bas. Den finner användning i färglasrar och vid montering av prover för fluorescensmikroskopi och som anti-blekningsreagens som har visat sig ta bort fria radikaler på grund av fluorokromexcitation av fluorokromer. Vidare är det en oxidations- och polymerisationskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan används som polyuretankatalysator, Balis-Hillman reaktionskatalysator komplexbildande ligand och Lewisbas. Den finner användning i färglasrar och vid montering av prover för fluorescensmikroskopi och som anti-blekningsreagens som har visat sig ta bort fria radikaler på grund av fluorokromexcitation av fluorokromer. Vidare är det en oxidations- och polymerisationskatalysator.
Löslighet Löslig i
vatten, aceton, bensen, etanol och metyletylketon.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 280-57-9
Molekylformel C6H12N2
Molekylvikt (g/mol) 112.176
MDL-nummer MFCD00006689
InChI-nyckel IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
IUPAC-namn 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan
LEDER C1CN2CCN1CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Smältpunkt 155°C to 160°C
Densitet 1.14
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Odör Amine-like
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 103618
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,9669
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone,benzene,ethanol and methyl ethyl ketone.
Formel vikt 112.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.