Läs mer
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan, 98 %
Produktkod. 11497856
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497856 100 g 100g
11407866 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14003.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.75 SEK
    511.65 SEK / 100g
    Save 58.10 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112,176 g/mol
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan används som polyuretankatalysator, Balis-Hillman reaktionskatalysator komplexbildande ligand och Lewis-bas. Den finner användning i färglasrar och vid montering av prover för fluorescensmikroskopi och som anti-blekningsreagens som har visat sig ta bort fria radikaler på grund av fluorokromexcitation av fluorokromer. Vidare är det en oxidations- och polymerisationskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan används som polyuretankatalysator, Balis-Hillman reaktionskatalysator komplexbildande ligand och Lewisbas. Den finner användning i färglasrar och vid montering av prover för fluorescensmikroskopi och som anti-blekningsreagens som har visat sig ta bort fria radikaler på grund av fluorokromexcitation av fluorokromer. Vidare är det en oxidations- och polymerisationskatalysator.
Löslighet Löslig i
vatten, aceton, bensen, etanol och metyletylketon.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 280-57-9
Molekylformel C6H12N2
Molekylvikt (g/mol) 112.176
MDL-nummer MFCD00006689
InChI-nyckel IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
IUPAC-namn 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan
LEDER C1CN2CCN1CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Smältpunkt 155 °C till 160 °C
Densitet 1.14
Kokpunkt 174 °C till 176 °C
Flampunkt 62 °C (143 °F)
Odör Aminliknande
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 103618
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,9669
Löslighetsinformation Löslig i vatten, aceton, bensen, etanol och metyletylketon.
Formel vikt 112.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.