Läs mer
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan, 98 %
Beskrivning
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan används som polyuretankatalysator, Balis-Hillman reaktionskatalysator komplexbildande ligand och Lewis-bas. Den finner användning i färglasrar och vid montering av prover för fluorescensmikroskopi och som anti-blekningsreagens som har visat sig ta bort fria radikaler på grund av fluorokromexcitation av fluorokromer. Vidare är det en oxidations- och polymerisationskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan används som polyuretankatalysator, Balis-Hillman reaktionskatalysator komplexbildande ligand och Lewisbas. Den finner användning i färglasrar och vid montering av prover för fluorescensmikroskopi och som anti-blekningsreagens som har visat sig ta bort fria radikaler på grund av fluorokromexcitation av fluorokromer. Vidare är det en oxidations- och polymerisationskatalysator.
Löslighet Löslig i
vatten, aceton, bensen, etanol och metyletylketon.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane |
| Smältpunkt | 155 °C till 160 °C |
| Densitet | 1.14 |
| Kokpunkt | 174 °C till 176 °C |
| Flampunkt | 62 °C (143 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1325 |
| Beilstein | 103618 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H315-Irriterar huden.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.