Läs mer
1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan bis(svaveldioxid)-addukt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15525196 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15525196 1 g 1g
15348965 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15525196 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456350010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 119752-83-9 | C6H12N2O4S2 | 240.3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119752-83-9
Molekylformel C6H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.3
InChI-nyckel RWISEVUOFYXWFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium-1,4-disulfinate, 1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane-1,4-disulfinate, 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium-1,4-disulf, 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane bis sulfur dioxide adduct, 1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diylbis dioxosulfur vi, 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane bis sulfur dioxide adduct sulfur, elemental analysis
PubChem CID 75176251
IUPAC-namn 1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-1,4-disulfinat
LEDER C1C[N+]2(CC[N+]1(CC2)S(=O)[O-])S(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(sulfur dioxide) adduct
Smältpunkt 168.0°C to 172.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.3
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane bis(sulfur dioxide) adduct
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.