missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2 ]octane-D12 |
| CAS | 119451-78-4 |
| Molekylformel | C6 D12 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2 ]octane-2,2,3,3,5,5,6,6,7,7,8,8-d12 (9 CI), 1,4-Diazabicyclo[2.2.2 ]octane-d12, Dabco-d12, 1,4-Diazabicyclo[2.2.2 ]octane-D12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])N2C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C2([2 H])[2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,5,5,6,6,7,7,8,8-dodecadeuterio-1,4-diazabicyclo[2.2.2 ]octane |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.2468 |
| Formel vikt | 124.1754 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?