Learn More
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Sigma-Aldrich™
Descrizione
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency.
Specifica
Specifica
| Melting Point | 155°C to 158°C |
| Density | 1.14 g/cm3 at 25°C |
| Boiling Point | 173.4°C/1000 hPa |
| MDL Number | MFCD00006689 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Triethylenediamine, DABCO, 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?