Läs mer
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan, TRC
Produktkod. 30367184
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30367184 100 g -
30355723 2.5 g 2.5g
30353755 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367184 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417145100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 280-57-9
Molekylformel C6H12N2
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Synonym 1,4-Ethylenepiperazine, 33LSI, 33LV, A 33, A 33LV, AE 33, Activator 105E, Amicure TEDA, Bicyclo[2.2.2]-1,4-diazaoctane, Catalyst A 33, D 33LV, Dabco, Dabco 33, Dabco 33LV, Dabco 33S, Dabco 3LV, Dabco A 33, Dabco Crystal, Dabco Crystalline, Dabco D 0134, Dabco H 1010, Dabco L 1202, Dabco S 25, Jeffcat TD 100, Kaolizer 31, L 33, L 33E, LC 96003, LV 33, Lupragen N 201, Minico L 1020, N,N'-endo-Ethylenepiperazine, NSC 56362, Niax A 33, PC CAT TD 33, PC-TD, PT 301, PT 301 (catalyst), PUR 812, Polycat 33LV, S 25, S 33, TD 100, TED, TEDA, TEDA 33, TEDA 33P, TEDA L 33, TEDA-L 25B, TEDA-L 33B, Tegamine 33, Tego Amine, Tegoamin 33, Texacat TD 100, Texacat TD 33, Thancat TD 33, Thancat TD 33A, Toral SM 2, Toyocat L 33, Toyocat TEDA L 33, Triethylenediamine, 1,4-Ethylenepiperazine, 33LV, A 33, AE 33, Activator 105E, Bicyclo[2.2.2]-1,4-diazaoctane, D 33LV, Dabco, Dabco 33LV, Dabco 3LV, Dabco Crystal, Dabco Crystalline, Dabco L 1202, Dabco S 25, Jeffcat TD 100, Kaolizer 31, L 33, L 33E, LC 96003, LV 33, Minico L 1020, N,N'-endo-Ethylenepiperazine, NSC 56362, Niax A 33, PC CAT TD 33, PC-TD, Polycat 33LV, TD 100, TED, TEDA, Teda L 33, Tegamine 33, Tego Amine, Tegoamin 33, Texacat TD 100, Texacat TD 33, Thancat TD 33, Thancat TD 33A, Toral SM 2, Toyocat L 33, Toyocat TEDA L 33, Triethylenediamine
IUPAC-namn 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan
LEDER C1CN2CCN1CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
Formel vikt 112.1