Läs mer
1,4-diazabicyklo[3.2.2]nonan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11946681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
11946681 5 g Glasflaska 5g
11936681 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11946681 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 438900050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 283-38-5 | C7H14N2 | 126.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 283-38-5
Molekylformel C7H14N2
Molekylvikt (g/mol) 126.2
InChI-nyckel XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane
PubChem CID 398407
IUPAC-namn 1,4-diazabicyklo[3.2.2]nonan
LEDER C1CN2CCC1NCC2
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58.0°C to 79.0°C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 77.0°C to 79.0°C (6.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 126.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Vaxartad fast
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.