Läs mer
(+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]dekan, 98+%
Produktkod. 15498937
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498937 250 mg 250mg
15488937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52305.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 4430-75-5 | C8H16N2 | 140,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4430-75-5
Molekylformel C8H16N2
Molekylvikt (g/mol) 140.23
MDL-nummer MFCD01098257
InChI-nyckel ONHPOXROAPYCGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym octahydro-1h-pyrido 1,2-a pyrazine, octahydro-2h-pyrido 1,2-a pyrazine, octahydro-pyrido 1,2-a pyrazine, 1,4-diazabicyclo 4.4.0 decane, octahydro-1h-pyrido 1,2-a piperazine, chembl98511, octahydropyrido 1,2-a pyrazine, 2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-pyrido 1,2-a pyrazine, +/--1,4-diazabicyclo, octahydropyrido 1,2-a-pyrazine
PubChem CID 2876391
IUPAC-namn oktahydro-lH-pyrido[l,2-a]pyrazin
LEDER C1CCN2CCNCC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
Kokpunkt 68 °C till 72 °C (3 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3267
Formel vikt 140.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.