Läs mer
(+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]dekan, TRC
Produktkod. 30368704
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368704 500 mg
30368170 250 mg
30355409 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368704 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417580500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4430-75-5
Molekylformel C8H16N2
Molekylvikt (g/mol) 140.23
IUPAC-namn 2,3,4,6,7,8,9,9a-oktahydro-1H-pyrido[1,2-a]pyrazin
LEDER C1CCN2CCNCC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H16N2/c1-2-5-10-6-4-9-7-8(10)3-1/h8-9H,1-7H2
Formel vikt 140.1313