Läs mer
1,4-Diazepane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10157384
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10157384 5 g Amber Glass Bottle 5g
1 options
Produktkod. 10157384 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01866DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 505-66-8
Molekylformel C5H12N2
Molekylvikt (g/mol) 100.165
InChI-nyckel FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC-namn 1,4-diazepane
LEDER C1CNCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Diazepane
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 100.16
Procent renhet 95%