Läs mer
1,4-Dibenzylpiperazine-d4 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dibenzylpiperazine-d4 Dihydrochloride |
| CAS | 118221-01-5 |
| Molekylformel | C18H20D4Cl2N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,4-Bis(phenylmethyl)piperazine-d4 Hydrochloride, N,N'-Dibenzylpiperazine-d4 Dihydrochloride, DBZP-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2.2ClH/c1-3-7-17(8-4-1)15-19-11-13-20(14-12-19)16-18-9-5-2-6-10-18;;/h1-10H,11-16H2;2*1H/i11D2,13D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2H]C1([2H])N(Cc2ccccc2)CCN(Cc3ccccc3)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,4-dibenzyl-2,2,3,3-tetradeuteriopiperazine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.33 |
| Formel vikt | 342.1568 |