Läs mer
1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene, 98+%
Produktkod. 11428697
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428697 50 g 50g
11418697 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19858.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2674-34-2 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2674-34-2
Molekylformel C8H8Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 295.958
MDL-nummer MFCD00025694
InChI-nyckel CHCLRVOURKGRSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy-benzene, 2,5-dibromohydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy, pubchem16840, acmc-209gsv, maybridge1_005131, ksc496i0h, 2,5-dibromo-4-methoxyanisole, 1,4-dibromo-3,6-dimethoxybenzene
PubChem CID 231240
IUPAC-namn 1,4-dibrom-2,5-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(=C(C=C1Br)OC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
Smältpunkt 144°C to 148°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1953103
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 295.96
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.