Läs mer
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene, 98%
Produktkod. 11419187
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419187 25 g 25g
11429187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21281.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1435-52-5 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
Det används vid framställning av 1,4-bis(2-hydroxi-2-metyl-3-butynyl)-2-fluorbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Den används för framställning av 1,4-bis(2-hydroxi
-2-metyl-3-butynyl)-2-fluorbensen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1435-52-5
Molekylformel C6H3Br2F
Molekylvikt (g/mol) 253.896
MDL-nummer MFCD00010603
InChI-nyckel WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobromobenzene, 4-bromo-2-fluorobromobenzene, 2,5-dibromofluorobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2-fluoro, 1,4-dibromo-2-fluorobenzene, 2,5-dibromo-1-fluorobenzene, pubchem3448, ksc494g9h, 1,4-dibromo-2-fluoro-benzene
PubChem CID 137004
IUPAC-namn 1,4-dibrom-2-fluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
Smältpunkt 33°C to 35°C
Kokpunkt 216°C
Flampunkt 101°C (213°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3236451
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 253.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.