Läs mer
1,4-dibrom-2-metylbensen, TRC
Produktkod. 30378271
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30378271 500 mg
1 options
Produktkod. 30378271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD425883500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-dibromotoluene
CAS 615-59-8
Molekylformel C7 H6 Br2
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzene, 1,4-dibromo-2-methyl-, Toluene, 2,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 1,4-Dibromo-2-methylbenzene, 1,4-Dibromotoluene, 2,5-Dibromotoluene, 3,6-Dibromotoluene, NSC 6222
InChI formel InChI=1S/C7H6Br2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
LEDER Cc1cc(Br)ccc1Br
IUPAC-namn 1,4-dibrom-2-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 249.93
Formel vikt 247.8836