Läs mer
1,4-dibrom-2-nitrobensen, 98 %
Produktkod. 11448703
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448703 25 g 25g
11458703 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448703 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10472.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 3460-18-2 | C6H3Br2NO2 | 280,903 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som applikationsmellanlägg. Några av de andra applikationerna inkluderar HPLC, NMR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som applikationsmellanlägg. Några av de andra applikationerna inkluderar HPLC, NMR.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3460-18-2
Molekylformel C6H3Br2NO2
Molekylvikt (g/mol) 280.903
MDL-nummer MFCD00007046
InChI-nyckel WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromonitrobenzene, 1,4-dibromo-2-nitro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2-nitro, 2,5-dibromo-1-nitrobenzene, rarechem fh 1w 0042, pubchem3899, 1,4-dibromonitrobenzene, 2,5-dibromo nitrobenzene, 2,5-dibromo-nitrobenzene, acmc-1ahj1
PubChem CID 77004
IUPAC-namn 1,4-dibrom-2-nitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Smältpunkt 82 °C till 85 °C
Densitet 2.374
Kvantitet 25 g
Beilstein 1950425
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 280.91
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.