Läs mer
1,4-Dibromobenzene, 98%
Produktkod. 11444220
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
250g
50g
Produktkod. 11444220
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10517.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
1,4-dibrombensen används vid syntes av 2,5-dibromacetofenon, triarylaminer och transstilbener. Det används ofta som ett tungt flytande lösningsmedel såväl som en motoroljetillsats. Det finner tillämpning som en mellanprodukt vid tillverkning av organiska kemikalier såsom färgämnen, läkemedel och flamskyddsmedel för polymera material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,4-dibrombensen används vid syntes av 2,5-dibromacetofenon, triarylaminer och transstilbener. Det används ofta som ett tungt flytande lösningsmedel såväl som en motoroljetillsats. Det finner tillämpning som en mellanprodukt vid tillverkning av organiska kemikalier såsom färgämnen, läkemedel och flamskyddsmedel för polymera material.
Löslighet
Löslig i alkohol, bensen, kloroform, toluen och koltetraklorid. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Undvik överdriven värme och ljus. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-37-6
Molekylformel C6H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 235.91
MDL-nummer MFCD00000089
InChI-nyckel SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC-namn 1,4-dibrombensen
LEDER BrC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromobenzene
Smältpunkt 86°C to 90°C
Densitet 1.841
Kokpunkt 219°C to 220°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.5742
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1904543
Merck Index 14,3019
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,benzene,chloroform,toluene and carbon tetrachloride. Insoluble in ether.
Formel vikt 235.91
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.