Läs mer
1,4-dibrombensen, 98 %
Produktkod. 11498773
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498773 2500 g 2500g
11434220 50 g 50g
11488773 100 g 100g
11444220 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11498773 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10517.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235,91 g/mol
1,4-dibrombensen används vid syntes av 2,5-dibromacetofenon, triarylaminer och transstilbener. Det används ofta som ett tungt flytande lösningsmedel såväl som en motoroljetillsats. Det finner tillämpning som en mellanprodukt vid tillverkning av organiska kemikalier såsom färgämnen, läkemedel och flamskyddsmedel för polymera material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,4-dibrombensen används vid syntes av 2,5-dibromacetofenon, triarylaminer och transstilbener. Det används ofta som ett tungt flytande lösningsmedel såväl som en motoroljetillsats. Det finner tillämpning som en mellanprodukt vid tillverkning av organiska kemikalier såsom färgämnen, läkemedel och flamskyddsmedel för polymera material.
Löslighet
Löslig i alkohol, bensen, kloroform, toluen och koltetraklorid. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Undvik överdriven värme och ljus. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-37-6
Molekylformel C6H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 235.91
MDL-nummer MFCD00000089
InChI-nyckel SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC-namn 1,4-dibrombensen
LEDER BrC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dibromobenzene
Smältpunkt 86 °C till 90 °C
Densitet 1.841 g/mL
Kokpunkt 219 °C till 220 °C
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.5742
Kvantitet 2500 g
UN-nummer 3077
Beilstein 1904543
Merck Index 14,3019
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, bensen, kloroform, toluen och koltetraklorid. Olöslig i eter.
Formel vikt 235.91
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.