Läs mer
1,4-Dibrombensen, 99 %
Produktkod. 10366220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366220 1 kg Plastflaska 1kg
10020750 250 g Plastflaska 250g
10043373 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10366220 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 112730010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-37-6
Molekylformel C6H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 235.91
MDL-nummer MFCD00000089
InChI-nyckel SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC-namn 1,4-dibrombensen
LEDER BrC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dibromobenzene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86 °C till 89 °C
Färg Färglös till Vit
Densitet 1.8400g/mL
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H4Br2
Kvantitet 1 kg
Beilstein 05, 211
Merck Index 15, 3024
Formel vikt 235.91
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.