Läs mer
1,4-Dibrombensen, TRC
Produktkod. 17924455
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
17924455 10 g
1 options
Produktkod. 17924455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42430010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromobenzene
CAS 106-37-6
Molekylformel C6 H4 Br2
Kvantitet 10 g
Synonym Benzene, p-dibromo- (8CI), 1,4-Dibromobenzene, NSC 33942, p-Bromophenyl bromide, p-Dibromobenzene, p-Phenylene dibromide, para-Dibromobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
LEDER Brc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 1,4-dibrombensen
Molekylvikt (g/mol) 235.9
Formel vikt 233.868