Läs mer
1,4-Dibromobutane-1,1,4,4-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dibromobutane-1,1,4,4-D4 |
| CAS | 36684-45-4 |
| Molekylformel | C4 D4 H4 Br2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butane-1,1,4,4-d4, 1,4-dibromo- (9 CI, ACI), 1,4-Dibromobutane-1,1,4,4-d4 (ACI), 1,1,4,4-Tetradeutero-1,4-dibromobutane, 1,4-Dibromobutane-d4, 1,4-Dibromobutane-1,1,4,4-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)CCC([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1,4-dibromo-1,1,4,4-tetradeuteriobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.939 |
| Formel vikt | 217.9244 g/mol |
| Visa mer |