missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Dibromobutane-2,2,3,3-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dibromobutane-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 52089-63-1 |
| Molekylformel | C4 D4 H4 Br2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Butane-2,2,3,3-d4, 1,4-dibromo- (7 CI, 9 CI, ACI), 1,4-Dibromobutane-2,2,3,3-d4 (ACI), 1,4-Dibromobutane-d4, 1,4-Dibromobutane-2,2,3,3-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CBr)C([2 H])([2 H])CBr |
| IUPAC-namn | 1,4-dibromo-2,2,3,3-tetradeuteriobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.939 |
| Formel vikt | 217.9244 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?