Läs mer
1,4-Dibromobutan, 98+%
Produktkod. 11424220
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424220 10 g 10g
11419153 100 g 100g
11429153 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11669.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-52-1 | C4H8Br2 | 215,916 g/mol
1,4-dibromobutan används som en mellanprodukt involverad i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser och andra organiska föreningar. Det används också vid undersökning av metabolism av två halopropaner såsom 1,3-diklorpropan och 2,2-diklorpropan. Vidare fungerar det som ett reagens för att framställa diazadioxaoxovanadium(IV) makrocykliska komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-dibromobutan används som en mellanprodukt involverad i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser och andra organiska föreningar. Det används också vid undersökning av metabolism av två halopropaner såsom 1,3-diklorpropan och 2,2-diklorpropan. Vidare fungerar det som ett reagens för att framställa diazadioxaoxovanadium(IV) makrocykliska komplex.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-52-1
Molekylformel C4H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 215.916
MDL-nummer MFCD00000261
InChI-nyckel ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
PubChem CID 8056
IUPAC-namn 1,4-dibrombutan
LEDER C(CCBr)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromobutane
Smältpunkt -20°C
Densitet 1.82
Kokpunkt 194°C to 196°C
Flampunkt 131°C (267°F)
Linjär formel Br(CH2)4Br
Brytningsindex 1.5186
Kvantitet 10 g
Beilstein 1071199
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 215.93
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.