Läs mer
1,4-Dibromobutane-d8, TRC
Produktkod. 30376719
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376719 10 mg
30374110 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376719 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42513210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68375-92-8
Molekylformel C4 2H8 Br2
Molekylvikt (g/mol) 223.96
Synonym Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8, 1,4-dibromo- (9CI, ACI), 1,4-Dibromobutane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8 (ACI), 1,4-Dibromobutane-d8, 1,4-Dibromobutane-D8
IUPAC-namn 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutane
LEDER [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromobutane-d8
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formel vikt 221.9495