Läs mer
1,4-Dibromobutan, TRC
Produktkod. 30387579
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30387579 100 g
1 options
Produktkod. 30387579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD425130100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromobutane
CAS 110-52-1
Molekylformel C4H8Br2
Kvantitet 100 g
Synonym 1,4-Dibromobutane, NSC 71435, Tetramethylene Dibromide, Tetramethylenebromide, α,ω-Dibromobutane
InChI formel InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
LEDER BrCCCCBr
IUPAC-namn 1,4-dibromobutan
Molekylvikt (g/mol) 215.91
Formel vikt 213.8993