Läs mer
1,4-Dibromonaftalen, 98 %
Produktkod. 11483687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483687 25 g 25g
11473687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18171.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-53-4
Molekylformel C10H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 285.97
MDL-nummer MFCD00041823
InChI-nyckel IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
PubChem CID 66521
IUPAC-namn 1,4-dibromonaftalen
LEDER BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromonaphthalene
Smältpunkt 80 °C till 82 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 285.97
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.