Läs mer
1,4-Dibromonaftalen, TRC
Produktkod. 30375453
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30375453 10 g
1 options
Produktkod. 30375453 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42542510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromonaphthalene
CAS 83-53-4
Molekylformel C10 H6 Br2
Kvantitet 10 g
Synonym Naphthalene, 1,4-dibromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,4-Dibromonaphthalene (ACI)
InChI formel InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
LEDER Brc1ccc(Br)c2ccccc12
IUPAC-namn 1,4-dibromonaftalen
Molekylvikt (g/mol) 285.96
Formel vikt 283.8836