Läs mer
1,4-Dibromooctafluorobutane, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dibromooctafluorobutane |
| Densitet | 2.098 |
| Kokpunkt | 96°C to 98°C |
| Linjär formel | Br(CF2)4Br |
| Brytningsindex | 1.352 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1777536 |
| Formel vikt | 359.84 |
| Procent renhet | 98% |