Läs mer
1,4-Dibromooctafluorobutane, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7046900
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11379365
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16736.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335-48-8
Molekylformel C4Br2F8
Molekylvikt (g/mol) 359.839
MDL-nummer MFCD00153112
InChI-nyckel RWWUGYJWSVESJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dibromooctafluorobutane, 1,4-dibromoperfluorobutane, butane, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, acmc-209i1o, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-butane, butane,1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, 1,4-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4-octakis fluoranyl butane
PubChem CID 2736783
IUPAC-namn 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane
LEDER C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(C(F)(F)Br)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromooctafluorobutane
Densitet 2.098
Kokpunkt 96°C to 98°C
Linjär formel Br(CF2)4Br
Brytningsindex 1.352
Kvantitet 5 g
Beilstein 1777536
Formel vikt 359.84
Procent renhet 98%