Läs mer
1,4-Dibromopentane, 97%
Produktkod. p-7045211
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11392287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09842.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 626-87-9 | C5H10Br2 | 229.943 g/mol
1,4-Dibrompentan används vid framställningen av feromonstereoisomer för faraomyrspår, indolizidinalkaloid. Det är också involverat i framställningen av 1,2-dimetyl-1-fenylcyklopentan och boc-L-2-amino-6-bromheptansyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,4-Dibrompentan används vid framställning av feromonstereoisomer för faraomyrspår, indolizidinalkaloid. Det är också involverat i framställningen av 1,2-dimetyl-1-fenylcyklopentan och boc-L-2-amino-6-bromheptansyra.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-87-9
Molekylformel C5H10Br2
Molekylvikt (g/mol) 229.943
MDL-nummer MFCD00000153
InChI-nyckel CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1,4-dibromo, 1,4-dibrompentan, pentane,4-dibromo, 1,4-dibromo-pentane, pubchem12546, 1,4-dibromopentane, hexanoic acid monoethyl ester
PubChem CID 79082
IUPAC-namn 1,4-dibrompentan
LEDER CC(CCCBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromopentane
Smältpunkt -34°C
Densitet 1.687
Kokpunkt 102°C to 103°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5085
Kvantitet 25 g
Beilstein 605295
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 229.95
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.