Läs mer
1,4-Dibromopentan, TRC
Produktkod. 30366692
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30366692 5 g
1 options
Produktkod. 30366692 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD0713105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromopentane
CAS 626-87-9
Molekylformel C5H10Br2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3
LEDER CC(Br)CCCBr
IUPAC-namn 1,4-dibromopentan
Molekylvikt (g/mol) 229.95
Formel vikt 227.9149