Läs mer
1,4-Dibromottetrafluorbensen, 99 %
Produktkod. 11449296
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449296 1 g 1g
11453647 5 g 5g
11463647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18135.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 344-03-6 | C6Br2F4 | 307,87 g/mol
Det används som en kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en kemisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligheten i metanol är nästan
transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344-03-6
Molekylformel C6Br2F4
Molekylvikt (g/mol) 307.87
MDL-nummer MFCD00000309
InChI-nyckel QFTZULJNRAHOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dibromotetrafluorobenzene, p-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzene, 1,4-dibromotetrafluoro, 1,3,5,6-tetrafluorobenzene, benzene,4-dibromotetrafluoro, emolecules 536967, tetrafluoro-1,4-dibromo benzene, perfluoro-1,4-dibromobenzene
PubChem CID 67653
IUPAC-namn 1,4-dibrom-2,3,5,6-tetrafluorbensen
LEDER FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(F)=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Smältpunkt 78°C to 81°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 307.87
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.