missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Dibutoxy-2,3-naphthalenedicarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dibutoxy-2,3-naphthalenedicarbonitrile |
| CAS | 116453-89-5 |
| Molekylformel | C20 H22 N2 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,4-Dibutoxy-2,3-dicyanonaphthalene, 1,4-Dibutoxynaphthalene-2,3-dicarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O2/c1-3-5-11-23-19-15-9-7-8-10-16(15)20(24-12-6-4-2)18(14-22)17(19)13-21/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCOc1c(C#N)c(C#N)c(OCCCC)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1,4-dibutoxynaphthalene-2,3-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.401 |
| Formel vikt | 322.168 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?