Läs mer
1,4-Dichloro-2-butyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichloro-2-butyne |
| CAS | 821-10-3 |
| Molekylformel | C4H4Cl2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,4-Dichloro-2-butyne, 1,4-Dichlorobutyne, Bis(chloromethyl)acetylene, NSC 30603 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2 |
| LEDER | ClCC#CCCl |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.98 |