Läs mer
1,4-diklor-2-nitrobensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11403874
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403874 100 g 100g
11404080 250 g 250g
11413874 500 g 500g
11423874 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11403874 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11896.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 89-61-2 | C6H3Cl2NO2 | 192.00 g/mol
1,4-Dikloro-2-nitrobensen är ett reagens som används vid syntes av antitrypanosomala, antileishmaniala och antimalariamedel. Det används också vid syntes av lysofosfatidinsyra acyltransferas-β i hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,4-Dikloro-2-nitrobensen är ett reagens som används vid syntes av antitrypanosomala, antileishmaniala och antimalariamedel. Det används också vid syntes av lysofosfatidinsyra acyltransferas-β i hämmare.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, eter, bensen, koldisulfid. Något löslig i koltetraklorid.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-61-2
Molekylformel C6H3Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 192.00
MDL-nummer MFCD00007074
InChI-nyckel RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloronitrobenzene, nitro-p-dichlorobenzene, benzene, 1,4-dichloro-2-nitro, 1-nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichlornitrobenzen, 2,5-dichloro-1-nitrobenzene, benzene, 2,5-dichloronitro, 2,5-dichloronitrobenzol, unii-iy18g50ff4, ccris 3096
PubChem CID 6977
IUPAC-namn 1,4-diklor-2-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
Smältpunkt 53°C to 57°C
Kokpunkt 266°C to 269°C
Flampunkt 125°C (257°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 778109
Formel vikt 192
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.