Läs mer
1,4-diklor-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-etanoftalazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363706
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363706 5 g 5g
11353706 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14835.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 202823-67-4 | C10H10Cl2N2 | 229.104 g/mol
1,4-diklor-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-etanoftalazin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-diklor-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-etanoftalazin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202823-67-4
Molekylformel C10H10Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 229.104
MDL-nummer MFCD01075667
InChI-nyckel GZIFYLGNTOAIJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine, acmc-20ap2h, 5,8-ethanophthalazine, 1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydro, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0<2,7> dodeca-2 7 ,3,5-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0^ 2,7 dodeca-2,4,6-triene, 1s,8s-3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2,4,6-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2 7 ,3,5-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2,4,6-triene
PubChem CID 6416107
LEDER C1CC2CCC1C3=C2C(=NN=C3Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine
Smältpunkt 208°C to 211°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 229.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.