Läs mer
1,4-Dichloro-7-isoquinolinesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichloro-7-isoquinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 223671-80-5 |
| Molekylformel | C9 H4 Cl3 N O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-8-4-13-9(11)7-3-5(16(12,14)15)1-2-6(7)8/h1-4H |
| LEDER | Clc1cnc(Cl)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 1,4-dichloroisoquinoline-7-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.56 |
| Formel vikt | 294.9028 |