Läs mer
1,4-Dichlorobenzene-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorobenzene 13C6 |
| CAS | 201595-59-7 |
| Molekylformel | 13C6 H4 Cl2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzene-13C6, 1,4-dichloro- (9CI), 1,4-Dichlorobenzene 13C6, 1,4-Dichlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | 1,4-dichloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.96 |
| Formel vikt | 151.9891 |