Läs mer
1,4-diklorbensen, 99+%
Produktkod. 11467747
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467747 2500 g 2500g
11414220 100 g 100g
11457747 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16290.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 146,998 g/mol
1,4-diklorbensen, används som malavstötande medel, luftfräschare och toalettblock och allmän deodorant för sopor och restrom samt för att kontrollera fruktborrar och myror, kan appliceras på tobaksfröbäddar för blåmögelkontroll. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt. 1,4-diklorbensen används som ett mindre processhjälpmedel vid tillverkning av slipskivor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,4-diklorbensen, används som malavstötande medel, luftfräschare och toalettblock och allmän deodorant för sopor och rester samt för att kontrollera fruktborrar och myror, kan appliceras på tobaksfröbäddar för blåmögelkontroll. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt. 1,4-diklorbensen används som ett mindre processhjälpmedel vid tillverkning av slipskivor.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, aluminium och dess legeringar, vissa plaster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-46-7
Molekylformel C6H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 146.998
MDL-nummer MFCD00000604
InChI-nyckel OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
PubChem CID 4685
ChEBI CHEBI:28618
IUPAC-namn 1,4-diklorbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dichlorobenzene
Smältpunkt 52 °C till 56 °C
Densitet 1.248
Kokpunkt 173 °C till 174 °C
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Odör Stark
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1680023
Merck Index 14,3057
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 147
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.