missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Dichlorobenzene-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorobenzene-D4 |
| CAS | 3855-82-1 |
| Molekylformel | C6 D4 Cl2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, dichloro- (6CI,7CI), 3,6-Dichlorobenzene-1,2,4,5-d4, 1,4-Dichlorobenzene-d4, 1,4-Dichloroperdeuteriobenzene, Tetradeutero-p-dichlorobenzene, p-Dichlorobenzene-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,4-dichloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.027 |
| Formel vikt | 149.994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?