Läs mer
1,4-Dichlorobenzene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888950
Change view
Kvantitet:
100 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888950 2.5 kg 2.5kg
15868950 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15888950 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8032262500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-46-7
Kvalitet Research
Molekylformel 1,4-(Cl)2C6H4
Molekylvikt (g/mol) 147
Specifikationer
Smältpunkt 52°C to 54°C
Densitet 1.23 g/cm3 at 70°C
Kokpunkt 173°C to 175°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000604
Kvantitet 2.5 kg
Synonym 1,4-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene