Läs mer
1,4-diklorbensen, TRC
Produktkod. 30377725
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30377725 250 g
1 options
Produktkod. 30377725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD431875250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dichlorobenzene
CAS 106-46-7
Molekylformel C6 H4 Cl2
Kvantitet 250 g
Synonym Benzene, p-dichloro- (8CI), 1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, Evola, NSC 36935, PDB, Paradi, Paradichlorobenzene, Paradow, Paramoth, Persia-Perazol, Santochlor, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
LEDER Clc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 1,4-diklorbensen
Molekylvikt (g/mol) 147
Formel vikt 145.969