missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Dichlorobutane-2S-3S-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorobutane-2S-3S-diol |
| CAS | 139165-54-1 |
| Molekylformel | C4 H8 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl2O2/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-4,7-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H](CCl)[C@H](O)CCl |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-1,4-dichlorobutane-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.01 |
| Formel vikt | 157.9901 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?