Läs mer
1,4-diklorobutan, 97 %
Produktkod. 11479257
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479257 250 g 250g
11469257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21337.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-56-5 | C4H8Cl2 | 127,01 g/mol
Används i organisk syntes inklusive adiponitril. Det används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt. 1,4-diklorbutan (1,4-DCB) kan användas som ett organiskt lösningsmedel (O) för jonöverföringsvoltammetri vid vattengränssnitt (W).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används i organisk syntes inklusive adiponitril. Det används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt. 1,4-diklorbutan (1,4-DCB) kan användas som ett organiskt lösningsmedel (O) för jonöverföringsvoltammetri vid vattengränssnitt (W).
Löslighet Lösligt i vatten vid 20 C2,4g/L.
°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-56-5
Molekylformel C4H8Cl2
Molekylvikt (g/mol) 127.01
MDL-nummer MFCD00001011
InChI-nyckel KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
PubChem CID 8059
IUPAC-namn 1,4-diklorbutan
LEDER ClCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dichlorobutane
Smältpunkt -38 °C
Densitet 1.139
Kokpunkt 155 °C
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 635673
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C2,4g/L.
Formel vikt 127.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.