Läs mer
1,4-diklorobutan, 99 %
Produktkod. 10471831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471831 100 mL Glasflaska 100ml
10154890 500 mL Glasflaska 500ml
10002303 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10471831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216431000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-56-5 | C4H8Cl2 | 127,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-56-5
Molekylformel C4H8Cl2
Molekylvikt (g/mol) 127.01
MDL-nummer MFCD00001011
InChI-nyckel KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
PubChem CID 8059
IUPAC-namn 1,4-diklorbutan
LEDER ClCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dichlorobutane
Namnnotering 99+%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -38 °C
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 161 °C till 163 °C
Flampunkt 40 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)4Cl
Brytningsindex 1,4530 till 1,455
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 119
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,24% (20 c). Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Viskositet 1,46 mPa (20 °C)
Formel vikt 127.01
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dichlorobutane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.